missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Acetoxyisophthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxyisophthalic Acid |
| CAS | 5985-26-2 |
| Molekylær formel | C10 H8 O6 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Acetoxyisophthalic Acid, 4-(Acetyloxy)-1,3-benzenedicarboxylic Acid, 4-Hydroxyisophthalic Acid Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O6/c1-5(11)16-8-3-2-6(9(12)13)4-7(8)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-acetyloxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.17 |
| Formel vægt | 224.0321 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?