Få mere at vide
4-Acetoxyisophthalic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049561
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049561 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049561 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Acetoxyisophthalic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxyisophthalic Acid
CAS 5985-26-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Acetoxyisophthalic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H8 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Acetoxyisophthalic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H8O6/c1-5(11)16-8-3-2-6(9(12)13)4-7(8)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-acetyloxybenzene-1,3-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 224.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 224.0321 g/mol