Få mere at vide
4-Acetoxyisophthalic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
4-Acetoxyisophthalic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxyisophthalic Acid |
| CAS | 5985-26-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Acetoxyisophthalic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H8 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Acetoxyisophthalic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O6/c1-5(11)16-8-3-2-6(9(12)13)4-7(8)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-acetyloxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Vis mere |