Få mere at vide
4-Acetoxyindol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxyindole |
| CAS | 5585-96-6 |
| Molekylær formel | C10H9NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 1H-indol-4-yl acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 175.18 |
| Formel vægt | 175.0633 |