Få mere at vide
4-Acetoxyindol, TRC
Artikelnummer. 30327014
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30327014 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30327014 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA16585350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxyindole
CAS 5585-96-6
Molekylær formel C10H9NO2
Mængde 50 mg
Synonym 4-Indolylacetate, Indol-4-ol, Acetate (Ester), 1H-Indol-4-ol, Acetate (Ester), Indol-4-ol, Acetate
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
SMIL CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC navn 1H-indol-4-yl acetat
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Formel vægt 175.0633