Få mere at vide
4-Acetoxycinnaminsyre, overvejende trans, 98+%
Artikelnummer. 11409853
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409853 5 g 5g
11419853 25 g 25g
11429853 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409853 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12979.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 15486-19-8 | C11H10O4 | 206,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15486-19-8
Molekylær formel C11H10O4
Molekylvægt (g/mol) 206.197
MDL nummer MFCD00016847
InChI nøgle BYHBHNKBISXCEP-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-acetoxycinnamic acid, p-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy phenyl, trans-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 4-acetoxycinnamic acid, predominantly trans, acetylated coumaric acid, 2e-3-4-acetyloxy phenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 5373941
ChEBI CHEBI:86580
IUPAC navn (E)-3-(4-acetyloxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxycinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt 205°C to 208°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2645987
Formel vægt 206.2
Procent renhed ≥98%