Få mere at vide
4-Acetoxybenzoesyre, Mikromol™
Beskrivelse
4-Acetoxybenzoesyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxybenzoic Acid |
| CAS | 2345-34-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Acetoxybenzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H8 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)benzoic Acid, Benzoic acid, p-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetyloxy)benzoic acid, 4-Acetoxybenzoic acid, 4-Carboxyphenyl acetate, NSC 11340, p-Acetoxybenzoic acid, p-Acetyloxybenzoic acid, p-Carboxyphenyl acetate, p-Hydroxybenzoic acid acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-acetyloxybenzoesyre |
| Vis mere |