Få mere at vide
4-Acetoxybenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30050172
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050172 25 mg
30051060 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050172 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0133.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Acetoxybenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxybenzoic Acid
CAS 2345-34-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Acetoxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-(Acetyloxy)benzoic Acid, Benzoic acid, p-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetyloxy)benzoic acid, 4-Acetoxybenzoic acid, 4-Carboxyphenyl acetate, NSC 11340, p-Acetoxybenzoic acid, p-Acetyloxybenzoic acid, p-Carboxyphenyl acetate, p-Hydroxybenzoic acid acetate
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-acetyloxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 180.0423 g/mol