Få mere at vide
4-Acetoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11329439
Mængde:
25 g
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
500g
50g
Artikelnummer. 11329439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11350.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2345-34-8 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2345-34-8
Molekylær formel C9H8O4
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00002540
InChI nøgle GDBUZIKSJGRBJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxybenzoic acid, p-acetoxybenzoic acid, 4-acetyloxy benzoic acid, 4-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, 4-acetyloxy, p-hydroxybenzoic acid acetate, p-acetyloxybenzoic acid, p-carboxyphenyl acetate, benzoic acid, p-hydroxy-, acetate, 4-acetoxy benzoic acid
PubChem CID 16865
ChEBI CHEBI:86560
IUPAC navn 4-acetyloxybenzoesyre
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxybenzoic acid
Smeltepunkt 192°C to 195°C
Mængde 50 g
Beilstein 1871997
Formel vægt 180.15
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Acetoxybenzoic acid