Få mere at vide
4-Acetoxybenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449657
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449657 1 g 1g
15459657 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52879.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 177490-82-3 | Molecular Formula: C8H9BO4 | Molecular Weight: 179.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177490-82-3
Molekylær formel C8H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 179.97
MDL nummer MFCD09027198
InChI nøgle VILXJXDXZGKJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetoxyphenyl boronic acid, 4-acetoxyphenylboronic acid, 4-acetoxybenzeneboronic acid, 4-acetyloxy phenylboronic acid, boronic acid, 4-acetyloxy phenyl, boronic acid,b-4-acetyloxy phenyl, 4-boronophenyl acetate, pubchem20170, acmc-209ecy, 4-acetoxyphenyl boronicacid
PubChem CID 44119577
IUPAC navn (4-acetyloxyphenyl)borsyre
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 220 °C til 224 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 179.97
Procent renhed 97%