Få mere at vide
4-Acetoxybenzaldehdye, TRC
Artikelnummer. 30323350
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30323350 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30323350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19238850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxybenzaldehdye
CAS 878-00-2
Molekylær formel C9H8O3
Mængde 50 mg
Synonym 4-Acetoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3
SMIL CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn (4-formylphenyl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 164.16
Formel vægt 164.0473