Få mere at vide
4-Acetoxybenzaldehdye, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxybenzaldehdye |
| CAS | 878-00-2 |
| Molekylær formel | C9H8O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Acetoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-6H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC navn | (4-formylphenyl) acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0473 |