Få mere at vide
4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamin, TRC
Artikelnummer. 30323945
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30323945 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30323945 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1656255MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxy-N-isopropyl-N-methyltryptamine
CAS 1024612-25-6
Molekylær formel C16H22N2O2
Mængde 5 mg
Synonym 4-Acetate 3-[2-[Methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol
InChI formel InChI=1S/C16H22N2O2/c1-11(2)18(4)9-8-13-10-17-14-6-5-7-15(16(13)14)20-12(3)19/h5-7,10-11,17H,8-9H2,1-4H3
SMIL CC(C)N(C)CCc1c[nH]c2cccc(OC(=O)C)c12
IUPAC navn [3-[2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl]-1H-indol-4-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 274.36
Formel vægt 274.1681