Få mere at vide
4-Acetoxy-3-methoxycinnaminsyre, 98+%
Artikelnummer. 11464163
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464163 25 g 25g
11444163 1 g 1g
11454163 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464163 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10361.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2596-47-6 | C12H12O5 | 236,223 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2596-47-6
Molekylær formel C12H12O5
Molekylvægt (g/mol) 236.223
MDL nummer MFCD00014378
InChI nøgle IHKNVZISLLDMOR-GQCTYLIASA-N
Synonym acetylferulic acid, 4-acetoxy-3-methoxycinnamic acid, 3-methoxy-4-acetoxycinnamic acid, 3-4-acetoxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 4-acetoxy-3-methoxy, acetylated ferulic acid, cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, acetate, 2-propenoic acid, 3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl, 2e-3-4-acetyloxy-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 5354677
ChEBI CHEBI:86582
IUPAC navn (E)-3-(4-acetyloxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
Smeltepunkt 193 °C til 196 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Beilstein 2218026
Formel vægt 236.22
Procent renhed ≥98%