Få mere at vide
4-Acetoxy-3-methoxycinnaminsyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid |
| Smeltepunkt | 193 °C til 196 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2218026 |
| Formel vægt | 236.22 |
| Procent renhed | ≥98% |