Få mere at vide
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 11470023
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470023 100 g 100g
11460023 25 g 25g
11349439 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12103.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881-68-5
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.186
MDL nummer MFCD00003362
InChI nøgle PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC navn (4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1963795
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 194.18
Procent renhed 98%