Få mere at vide
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 10530184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10530184 5 g Glasflaske 5g
10288473 25 g Glasflaske 25g
10350864 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530184 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385940050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881-68-5
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00003362
InChI nøgle PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC navn (4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 73 °C til 78 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(CHO)OC(=O)CH3
Mængde 5 g
Formel vægt 194.19
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver