Få mere at vide
4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-Alpha-bromoacetophenone, TRC
Artikelnummer. 30327448
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30327448 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30327448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA164135100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-alpha-bromoacetophenone
CAS 24085-07-2
Molekylær formel C13H13BrO5
Mængde 100 mg
Synonym 2-Acetoxymethyl-4-bromophenyl Acetate, 2-Bromo-4'-hydroxy-3'-(hydroxymethyl)acetophenone Diacetate, 1-[4-(Acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]phenyl]-2-bromoethanone
InChI formel InChI=1S/C13H13BrO5/c1-8(15)18-7-11-5-10(12(17)6-14)3-4-13(11)19-9(2)16/h3-5H,6-7H2,1-2H3
SMIL CC(=O)OCc1cc(ccc1OC(=O)C)C(=O)CBr
IUPAC navn [2-acetyloxy-5-(2-bromoacetyl)phenyl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 329.14