Få mere at vide
4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-a-bromoacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxy-3-acetoxymethyl-alpha-bromoacetophenone |
| CAS | 24085-07-2 |
| Molekylær formel | C13H13BrO5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Acetoxymethyl-4-bromophenyl Acetate, 2-Bromo-4'-hydroxy-3'-(hydroxymethyl)acetophenone Diacetate, 1-[4-(Acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]phenyl]-2-bromoethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13BrO5/c1-8(15)18-7-11-5-10(12(17)6-14)3-4-13(11)19-9(2)16/h3-5H,6-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCc1cc(ccc1OC(=O)C)C(=O)CBr |
| IUPAC navn | [2-acetyloxy-5-(2-bromoacetyl)phenyl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.14 |