Få mere at vide
4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 53669-33-3 |
| Molekylær formel | C11H12O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-(Acetyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol acetate, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenyl acetate, Acetic acid 4-formyl-2,6-dimethoxyphenyl ester, Syringaldehyde acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-7(13)16-11-9(14-2)4-8(6-12)5-10(11)15-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC(=O)C |
| IUPAC navn | (4-formyl-2,6-dimethoxyphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vægt | 224.0685 |