Få mere at vide
4-Acetoxy-2,6-xylidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetoxy-2,6-xylidine |
| CAS | 39942-44-4 |
| Molekylær formel | C10H13NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dimethylphenol Acetate, 4-Amino-3,5-xylenol Acetate, 4-Amino-3,5-dimethylphenol 1-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-9(13-8(3)12)5-7(2)10(6)11/h4-5H,11H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(C)c(N)c(C)c1 |
| IUPAC navn | (4-amino-3,5-dimethylphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0946 |