Få mere at vide
4-paracetamol-d3 sulfat, TRC
Artikelnummer. 30309755
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30309755 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30309755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1612271MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetaminophen-d3 Sulfate
CAS 1020718-78-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 2H3 H6 N O5 S
Mængde 1 mg
Synonym Acetamide-2,2,2-d3, N-[4-(sulfooxy)phenyl]- (ACI), N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 4-Acetaminophen-d3 sulfate, Acetaminophen sulfate-d3, N-(Acetyl-d3)-4-aminophenol O-sulfate, Paracetamol O-sulfate D3 (acetyl-D3), Paracetamol-d3 sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)O)cc1
IUPAC navn [4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]phenyl] hydrogensulfat
Molekylvægt (g/mol) 234.24
Formel vægt 234.039
Procent renhed >95