Få mere at vide
4-acetamidophenylsulfonylazid, TRC
Artikelnummer. 30315598
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30315598 50 g
1 options
Artikelnummer. 30315598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15852550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidophenylsulfonyl Azide
CAS 2158-14-7
Molekylær formel C8H8N4O3S
Mængde 50 g
Synonym N-Acetylsulfanilyl Azide, 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Azide, 4-Acetamidobenzenesulfonyl Azide, NSC 82543, p-Acetamidobenzenesulfonyl Azide
InChI formel InChI=1S/C8H8N4O3S/c1-6(13)10-7-2-4-8(5-3-7)16(14,15)12-11-9/h2-5H,1H3,(H,10,13)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
IUPAC navn N-(4-azidosulfonylphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 240.24
Formel vægt 240.0317