Få mere at vide
4-Acetamidophenyl Glycidyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidophenyl Glycidyl Ether |
| CAS | 6597-75-7 |
| Molekylær formel | C11H13NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Acetylaminophenoxy)-2,3-epoxypropane, 1-(p-Acetamidophenoxy)-2,3-epoxypropane, 2,3-Epoxy-1-(4-acetamidophenoxy)propane, 3-(4-Acetamidophenoxy)-1,2-epoxypropane, 4'-(2,3-Epoxypropoxy)acetanilide, Glycidyl 4-acetamidophenyl ether, N-[4-(Oxiranylmethoxy)phenyl]acetamide, [(4-Acetamidophenoxy)methyl]oxirane |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-9-2-4-10(5-3-9)14-6-11-7-15-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)cc1 |
| IUPAC navn | N-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.0895 |