Få mere at vide
4-acetamidophenyl beta-d-glucuronid natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30135266
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135266 50 mg
30009462 10 mg
30008870 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15850050MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120595-80-4
Molekylær formel C14 H16 N O8 . Na
Molekylvægt (g/mol) 349.27
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, sodium salt (1:1), β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-(acetylamino)phenyl, monosodium salt (9CI), 4-Acetamidophenyl β-D-glucuronide sodium salt, N-Acetyl-4-aminophenol glucuronide sodium salt, Acetaminophen glucuronide sodium salt, Paracetamol glucuronide sodium, Paracetamol β-D-glucuronide sodium salt, Paracetamol O-glucuronide sodium
IUPAC navn natrium; (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-acetamidophenoxy)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylat
SMIL [Na+].CC(=O)Nc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-])cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidophenyl beta-D-Glucuronide, Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17NO8.Na/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
Formel vægt 349.0774
Procent renhed >95%