Få mere at vide
4-Acetamidophenyl Beta-D-Glucuronic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidophenyl beta-D-Glucuronic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 570394-17-1 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O8 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Acetamidophenyl -B-D-Glucuronic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO8/c1-7(17)16-8-3-5-9(6-4-8)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22-2/h3-6,10-13,15,18-20H,1-2H3,(H,16,17)/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(NC(=O)C)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-acetamidophenoxy)-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.31 |
| Formel vægt | 341.1111 |