Få mere at vide
4-Acetamidophenyl acetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30943157
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30943157 10 g 10g
30941103 1 g 1g
30942251 25 g 25g
30933416 100 g 100g
30936540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30943157 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14238010g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidophenyl acetate
CAS 2623-33-8
Molekylær formel C10H11NO3
MDL nummer MFCD00059205
Mængde 10 g
SMIL CC(NC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 193.20
Procent renhed 98%