Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidophenol |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 168,0 °C til 172,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.2930g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | CH3CONHC6H4OH |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Acetamidophenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.