Få mere at vide
4-acetamidophenol, 98%
Artikelnummer. 10306310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10306310 1 kg Plastflaske -
10634942 5 g Glasflaske 5g
10644942 250 g Plastflaske -
11915541 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10306310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102330010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-90-2
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00002328
InChI nøgle RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC navn N-(4-hydroxyphenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidophenol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 168,0 °C til 172,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.2930g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CONHC6H4OH
Mængde 1 kg
Beilstein 13,46
Merck Index 15,47
Specifik vægtfylde 1.293
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig 14 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, acetone, alkohol, methanol, dmf, ethylendichlorid, ethylacetat, praktisk talt uopløselig i petreether, pentan og benzen
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamidophenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.