missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Acetamidomethyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Acetamidomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1205-58-9 |
| Molekylær formel | C10H11NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Acetyl-4-aminomethylbenzoic Acid, N-Acetyl-p-aminomethylbenzoic Acid, p-(Acetamidomethyl)benzoic Acid, α-Acetamido-p-toluic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-6-8-2-4-9(5-3-8)10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | COc1c(OC)c(CO)c(cc1)[C@H](O)[C@H]2c3c(OC)c4c(OCO4)cc3CCN2C |
| IUPAC navn | 4-(acetamidomethyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?