Få mere at vide
4-(acetamidomethyl)benzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409367 250 mg 250mg
15499357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52602.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 850568-41-1 | C9H12BNO3 | 193.009 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850568-41-1
Molekylær formel C9H12BNO3
Molekylvægt (g/mol) 193.009
MDL nummer MFCD06659818
InChI nøgle ZMJVNKSOLIUBKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidomethyl phenyl boronic acid, 4-acetamidomethylphenylboronic acid, 4-acetamidomethylphenyl boronic acid, 4-acetamidomethyl benzeneboronic acid, 4-acetylaminomethyl benzeneboronic acid, 4-acetamidomethyl phenylboronic acid, boronic acid,b-4-acetylamino methyl phenyl, 4-acetamidomethylbenzeneboronic acid, pubchem14580
PubChem CID 22309454
IUPAC navn [4-(acetamidomethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 278°C to 280°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.01
Procent renhed 97%