Få mere at vide
4-acetamidocinnaminsyre, overvejende trans, 98 %
Artikelnummer. 11387375
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387375 10 g 10g
11377375 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05292.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1918352 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1918352
MDL nummer MFCD00016846
ChEBI CHEBI:16388
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidocinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt ∼259 °C (dekomponering)
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 10 g
Beilstein 2724869
Synonym 2-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl acetic acid hydrate, 4-hydroxymandelic acid monohydrate, dl-4-hydroxymandelic acid monohydrate, 4-hydroxymandelic acid hydrate, 3-hydroxymandelic acid monohydrate, hydroxy 4-hydroxyphenyl acetic acid-water 1/1, hydroxy-4-hydroxy-phenyl-acetic acid monohydrate, benzeneacetic acid, a,4-dihydroxy-, hydrate 1:1
InChI nøgle YHXHKYRQLYQUIH-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)O
IUPAC navn 2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 168.15
PubChem CID 328
Formel vægt 205.21
Procent renhed 0.98