Få mere at vide
4-acetamidocinnaminsyre, overvejende trans, 98 %
Artikelnummer. 11377375
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377375 2 g 2g
11387375 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377375 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05292.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1918352 | C8H8O4 | 168,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1918352
MDL nummer MFCD00016846
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidocinnamic acid
Navn note predominantly trans
Smeltepunkt ∼259°C (decomposition)
Molekylær formel C11H11NO3
Mængde 2 g
Beilstein 2724869
Synonym 3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, 4-acetylaminocinnamic acid, 4-acetamidocinnamic acid, 2e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl-2-propenoic acid, e-3-4-acetamidophenyl acrylic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl acrylic acid, e-3-4-acetamidophenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-acetylamino phenyl prop-2-enoic acid
InChI nøgle WGMFHSADKZJPGR-QPJJXVBHSA-N
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
IUPAC navn (E)-3-(4-acetamidophenyl)prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 205.21
PubChem CID 5357155
Formel vægt 205.21
Procent renhed 0.98