Få mere at vide
4-Acetamidobutanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470926
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
200 mg
Artikelnummer. Mængde
16470926 200 mg
1 options
Artikelnummer. 16470926 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101411
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 4-Acetamidobutanoic acid (N-acetyl GABA), the main metabolite of GABA, exhibits antioxidant and antibacterial activities.
4-Acetamidobutanoic acid (N-acetyl GABA), the main metabolite of GABA, exhibits antioxidant and antibacterial activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobutanoic acid
Fysisk form Solid
CAS 3025-96-5
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H11NO3
Synonym N-acetyl GABA
Opløselighedsinformation H2O : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCCNC(C)=O
Molekylvægt (g/mol) 145.16
Formel vægt 145.16
Procent renhed 98.0%