Få mere at vide
4-acetamidobenzylalkohol, TRC
Product Code. 30343293
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mg
Product Code. Mængde
30343293 50 mg
1 options
Product Code. 30343293 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB40063350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidobenzyl Alcohol
CAS 16375-88-5
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 50 mg
Synonym N-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide, 4-Acetamidobenzyl Alcohol, 4-Hydroxymethylacetanilide, N-Acetyl-4-hydroxymethylaniline, p-(Acetylamino)benzyl Alcohol
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,11H,6H2,1H3,(H,10,12)
SMIL CC(NC1=CC=C(CO)C=C1)=O
IUPAC navn N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079