missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Acetamidobenzenesulphinic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidobenzenesulphinic Acid-d4 |
| CAS | 1346604-52-1 |
| Molekylær formel | C8H5D4NO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-(Acetylamino)benzenesulfinic Acid-d4, p-Acetamidobenzenesulphinic Acid-d4, p-Sulfinoacetanilide-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)13(11)12/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)O |
| IUPAC navn | 4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenesulfinic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.25 |
| Formel vægt | 203.0554 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?