Få mere at vide
4-Acetamidobenzenesulfonic Acid-d4 Pyridine (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidobenzenesulfonic Acid-d4 Pyridine (Major) |
| CAS | 1794782-52-7 |
| Molekylær formel | C13H10D4N2O4S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Acetylsulfanilic Acid-d4 Pyridine, Acetanilide-p-sulfonic Acid-d4 Pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO4S.C5H5N/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14(11,12)13;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);1-5H/i2D,3D,4D,5D; |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)O.c2ccncc2 |
| IUPAC navn | 4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenesulfonic acid;pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.35 |
| Formel vægt | 298.0925 |