Få mere at vide
4-Acetamidobenzene-d4-sulfonyl Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamidobenzene-d4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 77435-44-0 |
| Molekylær formel | C8 D4 H4 Cl N O3 S |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl-d4 Chloride, 4-(Acetylamino)benzene-2,3,5,6-sulfonyl-d4 Chloride, NSC 127860-d4, ASC-d4, 4-(Acetylamino)phenylsulfonyl-d4 Chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl-d4 Chloride, N-Acetylsulfanilyl-d4 Chloride, Dagenan-d4 Chloride, N-(4-Chlorosulfonylphenyl)acetamide-d4; |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5 H,1H3,(H,10,11)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1NC(=O)C)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 4-acetamido-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.7 |
| Formel vægt | 237.0164 g/mol |
| Vis mere |