Få mere at vide
4-acetamidoantipyrin, 97%
Artikelnummer. 11427237
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427237 5 g 5g
11437237 25 g 25g
11447237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15006.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83-15-8 | C13H15N3O2 | 245,282 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-15-8
Molekylær formel C13H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 245.282
MDL nummer MFCD00003141
InChI nøgle OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamidoantipyrine, 4-acetaminoantipyrine, acetamidoantipyrine, acetylaminoantipyrine, 4-acetoaminoantipyrine, 4-acetylaminophenazone, 4-acetylaminoantipyrine, antipyrine, 4-acetamido, n-acetyl-4-aminoantipyrine, acetylated 4-aminoantipyrine
PubChem CID 65743
ChEBI CHEBI:83513
IUPAC navn N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamid
SMIL CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamidoantipyrine
Smeltepunkt 200 °C til 203 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 245.28
Procent renhed 97%