Få mere at vide
4-Acetamido-TEMPO, frie radikaler, 98+%
Artikelnummer. 11465447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465447 5 g 5g
11455447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11465447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23456.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14691-89-5 | C11H21N2O2 | 213,301 g/mol
4-Acetamido-TEMPO, frit radikal oxiderer alkoholer til carbonylforbindelser i nærvær af TsOH.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Acetamido-TEMPO, fri radikal oxiderer alkoholer
til carbonylforbindelser i nærvær af TsOH.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol, acetone, acetonitril, methylenchlorid. Uopløseligt i hexan, ether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14691-89-5
Molekylær formel C11H21N2O2
Molekylvægt (g/mol) 213.301
MDL nummer MFCD00043593
InChI nøgle UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
PubChem CID 518988
IUPAC navn N-(1-$l^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-TEMPO
Navn note Fri radikal
Smeltepunkt 143 °C til 146 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3546225
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol, acetone, acetonitril, methylenchlorid. Uopløseligt i hexan, æter.
Formel vægt 213.3
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Acetamido-TEMPO, free radical
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Acetamido-TEMPO