Få mere at vide
4-Acetamido-TEMPO, 99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15645830 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645830 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 15645830 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 557421G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-TEMPO
CAS 14691-89-5
Smeltepunkt 143°C to 145°C
Farve Orange
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H21N2O2
MDL nummer MFCD00043593
Mængde 1 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3546225
Synonym 4-acetamido-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-acetamido-tempo, free radical, unii-g7abj73l6s, g7abj73l6s, 4-acetylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl, pubchem9193, aa-tempo, 4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl oxidanyl
InChI nøgle UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)NC1CC(N(C(C1)(C)C)[O])(C)C
IUPAC navn N-(1-$l^{1}-oxidanyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 213.301
PubChem CID 518988
Formel vægt 213.3g/mol
Procent renhed 0.99
Fysisk form Crystalline Powder