Få mere at vide
4-acetamido antipyrin, TRC
Artikelnummer. 30133766
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133766 500 mg
17974675 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA141500500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-15-8
Molekylær formel C13 H15 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 245.28
Synonym Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide, 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, 4-Acetylaminophenazone, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
IUPAC navn N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamid
SMIL CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetylaminophenazone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
Formel vægt 245.1164
Procent renhed >95%