Få mere at vide
4-Acetamido Antipyrine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetylaminoantipyrine D3 |
| CAS | 342821-66-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13 2H3 H12 N3 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Acetylaminoantipyrine (acetyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.3 |
| Vis mere |