missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Acetamido-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30324230
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324230 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324230 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1584802G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium
CAS 78211-77-5
Molekylær formel C16 H12 N2 O9 S2 . 2 Na
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O9S2.2Na/c1-10(19)17-13-6-4-11(15(8-13)28(22,23)24)2-3-12-5-7-14(18(20)21)9-16(12)29(25,26)27;;/h2-9H,1H3,(H,17,19)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
SMIL [Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;5-acetamido-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 486.38
Formel vægt 485.978
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.