Få mere at vide
4-Acetamido-4'-isothiocyanatostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamido-4'-isothiocyanatostilbene-2,2'-disulfonic acid sodium salt |
| CAS | 51023-76-8 |
| Molekylær formel | C17 H12 N2 O7 S3 . 2 Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;; |
| SMIL | [Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)c(c1)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;5-acetamido-2-[(E)-2-(4-isothiocyanato-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.46 |
| Formel vægt | 497.9602 |