missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Acetamido-4'-isothiocyanatostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30313887
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313887 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30313887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1584501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-4'-isothiocyanatostilbene-2,2'-disulfonic acid sodium salt
CAS 51023-76-8
Molekylær formel C17 H12 N2 O7 S3 . 2 Na
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
SMIL [Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)c(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;5-acetamido-2-[(E)-2-(4-isothiocyanato-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 498.46
Formel vægt 497.9602
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.