Få mere at vide
4-acetamido-3-hydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30318298
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30318298 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30318298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA14489550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Acetamido-3-hydroxybenzoic Acid
CAS 10098-40-5
Molekylær formel C9H9NO4
Mængde 50 mg
Synonym 4-(Acetylamino)-3-hydroxybenzoic Acid, 3-Hydroxy-4-(acetylamino)benzoic Acid, BANA 101, NSC 141843
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-7-3-2-6(9(13)14)4-8(7)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
SMIL CC(=O)Nc1ccc(cc1O)C(=O)O
IUPAC navn 4-acetamido-3-hydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 195.17
Formel vægt 195.0532