Få mere at vide
4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol |
| CAS | 121-78-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Acetamido-2-diethylaminomethylphenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2/c1-4-15(5-2)9-11-8-12(14-10(3)16)6-7-13(11)17/h6-8,17H,4-5,9H2,1-3H3,(H,14,16) |
| SMIL | CCN(CC)Cc1cc(NC(=O)C)ccc1O |
| IUPAC navn | N-[3-(diethylaminomethyl)-4-hydroxyphenyl]acetamide |
| Vis mere |