Få mere at vide
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 15482009
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482009 5 g 5g
15492009 250 mg 250mg
15472009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64703.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 419536-33-7 | C18H14BNO2 | 287.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 419536-33-7
Molekylær formel C18H14BNO2
Molekylvægt (g/mol) 287.13
MDL nummer MFCD13176534
InChI nøgle JGAVTCVHDMOQTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-9h-carbazol-9-yl phenyl boronic acid, 4-9h-carbozol-9-yl phenylboronic acid, 4-9h-carbazol-9-yl phenylboronic acid, 4-9-carbazolyl benzeneboronic acid, 4-9h-9-carbozale phenylboronic acid, 4-9-carbazolyl phenylboronic acid, 4-carbazol-9-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-9h-carbazol-9-yl phenyl, amtb338
PubChem CID 23120827
SMIL OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 10565612
IUPAC navn [4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]boronsyre
Formel vægt 287.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver