Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 4μ8C
Beskrivelse
Selective inhibitor of IRE1α ribonuclease (RNase) activity (IC50 = 60 nM). Blocks substrate access to the active site of IRE1α. Inactivates IRE1α-mediated mRNA degradation. Displays no effect on the IRE1α-related endoribonuclease RNase L.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4μ8C |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 204.18 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.18 |