Få mere at vide
4μ8C, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453676
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16453676 25 mg 25mg
16450318 5 mg -
16417858 10 mg -
16403807 50 mg -
16407676 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16453676 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19707
MedChemExpress 4μ8C (IRE1 Inhibitor III) is a small-molecule inhibitor of IRE1α.
4μ8C (IRE1 Inhibitor III) is a small-molecule inhibitor of IRE1α.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4μ8C
CAS 14003-96-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C11H8O4
Mængde 25 mg
Synonym IRE1 Inhibitor III
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 27 mg/mL (132.24 mM)
SMIL O=CC1=C(O)C=CC2=C1OC(C=C2C)=O
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Formel vægt 204.18
Procent renhed 98.03%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism